Kluczowe dokumenty
SAB1403372
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAALC, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12015
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAALC(79870)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany na podstawie badań ekspresji genów u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Gen ten jest konserwowany wśród ssaków i nie występuje u organizmów niższych. Tkanki, które wyrażają ten gen, rozwijają się z neuroektodermy. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne białka; jednak niektóre warianty transkryptu występują tylko w liniach komórkowych AML. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAALC (NP_079088.1, 61 a.a. ~ 145 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)