Kluczowe dokumenty
SAB1403361
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LENG4 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LENG4, LPIAT, hMBOA-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.78 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBOAT7(79143)
Opis ogólny
Domena O-acylotransferazy związanej z błoną zawierająca 7 (MBOAT7) lub LENG4 należy do rodziny O-acylotransferaz związanych z błoną. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 19q13.42.
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko częściowemu rekombinowanemu LENG4.
Immunogen
LENG4 (NP_077274.2, 96 a.a. ~ 192 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TPTPFTNAVQLLLTLKLVSLASEVQDLHLAQRKEMASGFSKGPTLGLLPDVPSLMETLSYSYCYVGIMTGPFFRYRTYLDWLEQPFPGAVPSLRPLL
Działania biochem./fizjol.
Związana z błoną domena O-acylotransferazy zawierająca 7 (MBOAT7) lub LENG4 jest integralnym białkiem błonowym ważnym dla reacylacji fosfolipidów. LENG4 jest wysoce specyficzny dla koenzymu arachidonoilowego A i bierze udział w recyklingu arachidonianu. Oddziałuje z małą podjednostką palmitoilotransferazy serynowej a (ssSPTa). Interakcja ta jest ważna dla zależnego od LENG4 włączania kwasu arachidonowego do fosfatydyloinozytolu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent progress on acyl CoA: lysophospholipid acyltransferase research.
Shindou H
Journal of Lipid Research (2009)
Yusuke Hirata et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 18(5), 397-409 (2013-03-21)
Lysophosphatidylinositol acyltransferase 1 (LPIAT1), also known as MBOAT7, is a phospholipid acyltransferase that selectively incorporates arachidonic acid (AA) into the sn-2 position of phosphatidylinositol (PI). We previously demonstrated that LPIAT1 regulates AA content in PI and plays a crucial role
Miguel A Gijón et al.
The Journal of biological chemistry, 283(44), 30235-30245 (2008-09-06)
The cycle of deacylation and reacylation of phospholipids plays a critical role in regulating availability of arachidonic acid for eicosanoid production. The major yeast lysophospholipid acyltransferase, Ale1p, is related to mammalian membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT) proteins. We expressed four human MBOATs