Kluczowe dokumenty
SAB1403357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTMR9(66036)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko związane z miotubularyną, które jest nietypowe dla większości innych członków rodziny białek związanych z miotubularyną, ponieważ nie ma domeny fosfatazy o podwójnej specyficzności. Kodowane białko zawiera podwójnie helikalny motyw podobny do domeny interakcji SET, który, jak się uważa, odgrywa rolę w kontroli proliferacji komórek. U myszy białko podobne do kodowanego białka wiąże się z MTMR7 i razem dephosforylują 3-fosforan fosfatydyloinozytolu i 1,3-bisfosforan inozytolu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTMR9 (NP_056273, 450 a.a. ~ 549 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)