Kluczowe dokumenty
SAB1403349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GREM2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CKTSF1B2, DAND3, PRDC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GREM2(64388)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny antagonistów BMP (białka morfogenetycznego kości). Podobnie jak BMP, antagoniści BMP zawierają węzły cystynowe i zazwyczaj tworzą homo- i heterodimery. Podrodzina CAN (cerberus and dan) antagonistów BMP, do której należy ten gen, charakteryzuje się C-końcowym węzłem cystynowym z ośmioczłonowym pierścieniem. Antagonistyczne działanie wydzielanego glikozylowanego białka kodowanego przez ten gen jest prawdopodobnie spowodowane jego bezpośrednim wiązaniem z białkami BMP. Jako antagonista BMP, gen ten może odgrywać rolę w regulacji organogenezy, modelowania ciała i różnicowania tkanek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GREM2 (AAH46632.1, 1 a.a. ~ 168 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)