Kluczowe dokumenty
SAB1403333
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNRC6C antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20015, KIAA1582
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNRC6C(57690)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko częściowemu rekombinowanemu TNRC6C.
TNRC6C (Trinucleotide repeat containing 6C) jest członkiem rodziny GW182 (Gly-Trp) składającej się z domeny podobnej do Drosophila GW182 (znanej również jako Gawky), domeny bogatej w powtórzenia GW lub WG, a następnie regionu bogatego w glutaminę (Q) na N-proksymalnym końcu, centralnej domeny związanej z ubikwityną (UBA) i domeny wiążącej RNA określanej jako RRM.
Immunogen
TNRC6C (NP_061869, 181 a.a. ~ 280 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TDGPNNTNPMNSSPNPINAMQTNGLPNWGMAVGMGAIIPPHLQGLPGANGSSVSQVSGGSAEGISNSVWGLSPGNPATGNSNSGFSQGNGDTVNSALSAK
Zastosowanie
Monoklonalne mysie przeciwciało anty-TNRC6C jest odpowiednie do pośredniego testu ELISA.
Działania biochem./fizjol.
TNRC6C (Trinucleotide repeat containing 6C) odgrywa ważną rolę w represji mikroRNA podczas syntezy białek poprzez szlak miRNA. C-końcowa domena wiążąca RRM RNA pośredniczy w procesie represji translacji. Jego domeny bogate w GW i Q również hamują ekspresję syntezy białek poprzez wiązanie się z reporterowym mRNA. Oprócz represji translacji, członkowie rodziny GW182 uczestniczą również w deadenylacji i rozpadzie miRNA poprzez oddziaływanie z białkami argonautycznymi.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Latifa Zekri et al.
The EMBO journal, 32(7), 1052-1065 (2013-03-07)
GW182 family proteins interact with Argonaute proteins and are required for the translational repression, deadenylation and decay of miRNA targets. To elicit these effects, GW182 proteins interact with poly(A)-binding protein (PABP) and the CCR4-NOT deadenylase complex. Although the mechanism of
Jakob T Zipprich et al.
RNA (New York, N.Y.), 15(5), 781-793 (2009-03-24)
Proteins of the GW182 family play an important role in the execution of microRNA repression in metazoa. They interact directly with Argonaute proteins, components of microRNPs, and also form part of P-bodies, structures implicated in translational repression and mRNA degradation.