Kluczowe dokumenty
SAB1403306
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CFC1 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ77897, HTX2, KRYPTYKA, MGC133213
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFC1(55997)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) - Cripto, Frl-1 i Cryptic (CFC). Białka należące do rodziny EGF-CFC mają wspólny wariant motywu podobnego do EGF, konserwowaną domenę bogatą w cysteinę i C-końcowy region hydrofobowy. Białka te odgrywają kluczową rolę w międzykomórkowych szlakach sygnałowych podczas embriogenezy kręgowców. Mutacje w tym genie mogą powodować autosomalną heterotaksję trzewną. Białko to jest zaangażowane w asymetryczną morfogenezę lewo-prawą podczas rozwoju narządów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CFC1 (NP_115934.1, 27 a.a. ~ 93 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QREKHNGGREEVTKVATQKHRQSPLNWTSSHFGEVTGSAEGWGPEEPLPYSRAFGEGASARPRCCRN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)