Kluczowe dokumenty
SAB1403302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-METTL2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11350, FLJ12760, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL2B(55798)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny metylotransferaz, które mają homologię, ale różnią się od rodziny metylotransferaz UbiE. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
METTL2 (NP_060866.1, 41 a.a. ~ 108 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SQNQNHLKDWFLENKSEVCECRNNEDGPGLIMEEQHKCSSKSLEHKTQTPPVEENVTQKISDLEICAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)