Kluczowe dokumenty
SAB1403279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MED9 antibody produced in mouse
clone 7F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10193, MED25, MGC138234
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED9(55090)
Opis ogólny
Wielobiałkowy kompleks Mediator jest koaktywatorem wymaganym do aktywacji transkrypcji polimerazy RNA II przez czynniki transkrypcyjne związane z DNA. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu Mediator. Gen ten znajduje się w regionie zespołu Smitha-Magenisa na chromosomie 17. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MED9 (NP_060489.1, 1 a.a. ~ 146 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASAGVAAGRQAEDVLPPTSDQPLPDTKPLPPPQPVPAPQPQQSPAPRPQSPAREEENYSFLPLVHNIIKCMDKDSPEVHQDLNALKSKFQEMRKLISTMPGIHLSPEQQQQLQSLREQVRTKNELLQKYKSLCMFEIPKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)