Kluczowe dokumenty
SAB1403278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHBDL2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC16997, RRP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.03 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHBDL2(54933)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny romboidalnych integralnych białek błonowych. Rodzina ta zawiera białka spokrewnione z białkiem romboidalnym Drosophila. Członkowie tej rodziny występują zarówno u prokariotów, jak i eukariotów i uważa się, że funkcjonują jako wewnątrzbłonowe proteazy serynowe. Uważa się, że kodowane białko uwalnia rozpuszczalne czynniki wzrostu poprzez proteolityczne rozszczepienie niektórych substratów związanych z błoną, w tym efryny B2 i efryny B3. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RHBDL2 (NP_060291.2, 1 a.a. ~ 72 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAAVHDLEMESMNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)