Kluczowe dokumenty
SAB1403276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPP8 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DP8, DPRP1, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP8(54878)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny peptydaz S9B, małej rodziny peptydaz dipeptydylowych, które są zdolne do rozszczepiania substratów peptydowych na wiązaniu prolylowym. Kodowane białko wykazuje podobieństwo do peptydazy dipeptydylowej IV, ponieważ ulega wszechobecnej ekspresji i hydrolizuje te same substraty. Podobieństwa te sugerują, że podobnie jak peptydaza dipeptydylowa IV, białko to może odgrywać rolę w aktywacji komórek T i funkcji odpornościowej. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DPP8 (NP_932065.1, 161 a.a. ~ 244 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)