Kluczowe dokumenty
SAB1403275
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APTX antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AOA, AOA1, AXA1, EAOH, EOAHA, FHA-HIT, FLJ20157, MGC1072
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APTX(54840)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny triad histydynowych (HIT), z których niektóre mają aktywność wiązania nukleotydów i hydrolazy polifosforanu diadenozyny. Kodowane białko może odgrywać rolę w naprawie jednoniciowego DNA. Mutacje w tym genie są związane z ataksją i apraksją gałek ocznych. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, jednak pełna długość niektórych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APTX (NP_778241.1, 69 a.a. ~ 166 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KLRFRLGYHAIPSMSHVHLHVISQDFDSPCLKNKKHWNSFNTEYFLESQAVIEMVQEAGRVTVRDGMPELLPLRCHECQQLLPSIPQLKEHLRKHW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)