Kluczowe dokumenty
SAB1403274
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UGT1A9 antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HLUGP4, LUGP4, UDPGT, UGT1AI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGT1A9(54600)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje UDP-glukuronozylotransferazę, enzym szlaku glukuronidacji, który przekształca małe lipofilne cząsteczki, takie jak steroidy, bilirubina, hormony i leki, w rozpuszczalne w wodzie, wydalane metabolity. Gen ten jest częścią złożonego locus, który koduje kilka UDP-glukuronozylotransferaz. Locus zawiera trzynaście unikalnych alternatywnych pierwszych eksonów, po których następują cztery wspólne eksony. Cztery z alternatywnych pierwszych eksonów są uważane za pseudogeny. Każdy z pozostałych dziewięciu 5′ eksonów może być połączony z czterema wspólnymi eksonami, co skutkuje dziewięcioma białkami o różnych N-końcach i identycznych C-końcach. Każdy pierwszy ekson koduje miejsce wiązania substratu i jest regulowany przez własny promotor. Enzym kodowany przez ten gen jest aktywny na fenolach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UGT1A9 (NP_066307, 27 a.a. ~ 136 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVMPEVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLMGSYNDIFDLFFSNCRSLFKDKKLVEY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)