Kluczowe dokumenty
SAB1403215
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NENF antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIR2, NEUDESIN, SCIRP10, SPUF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NENF(29937)
Opis ogólny
This gene encodes a neurotrophic factor that may play a role in neuron differentiation and development. A pseudogene of this gene is found on chromosome 12. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
NENF (NP_037481.1, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVGPAPRRRLRPLAALALVLALAPGLPTARAGQTPRPAERGPPVRLFTEEELARYGGEEEDQPIYLAVKGVVFDVTSGKEFYGRGAPYNALTGKDSTRGVAKMSLDPADLTHDTTGLTAKELEALDEVFTKVYKAKYPIVGYTARRILNEDGSPNLDFKPEDQPHFDIKDEF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)