Kluczowe dokumenty
SAB1403198
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULT1C2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC149521, MGC34422, SULT1C, SULT1C2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT1C4(27233)
Opis ogólny
Enzymy sulfotransferazy katalizują koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Te enzymy cytozolowe różnią się rozmieszczeniem w tkankach i specyficznością substratową. Struktura genu (liczba i długość eksonów) jest podobna u wszystkich członków rodziny. Gen ten koduje białko należące do podrodziny SULT1, odpowiedzialne za przenoszenie grupy sulfonowej z PAPS na związki zawierające fenol. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SULT1C2 (AAH58861.1, 1 a.a. ~ 102 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MALHDMEDFTFDGTKRLSVNYVKGILQPTDTCDIWDKIWNFQAKPDDLLISTYPKAGTTWTQEIVELIQNEGDVEKSKRAPTHQRFPFLEMKIPSLGSGEYK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)