Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403189
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAZAP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAZAP1(26528)
Opis ogólny
U ssaków chromosom Y kieruje rozwojem jąder i odgrywa ważną rolę w spermatogenezie. Wysoki odsetek niepłodnych mężczyzn ma delecje, które mapują się na regiony chromosomu Y. Klaster genów DAZ (deleted in azoospermia) mapuje się do regionu AZFc chromosomu Y i ulega delecji u wielu mężczyzn z azoospermią i ciężką oligospermią. Uważa się, że klaster genów DAZ powstał w wyniku transpozycji, amplifikacji i przycinania autosomalnego genu DAZL, również zaangażowanego w rozwój komórek rozrodczych i gametogenezę. Gen ten koduje białko wiążące RNA z dwoma motywami RNP, które zostało pierwotnie zidentyfikowane przez jego interakcję z czynnikami niepłodności DAZ i DAZL. Dwie izoformy są kodowane przez warianty transkrypcyjne tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DAZAP1 (NP_061832.2, 308 a.a. ~ 407 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GVPPPPATPGAAPLAFPPPPSQAAPDMSKPPTAQPDFPYGQYAGYGQDLSGFGQGFSDPSQQPPSYGGPSVPGSGGPPAGGSGFGRGQNHNVQGFHPYRR
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DAZAP1 produkowane u królików nadaje się do testów ELISA, ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
DAZAP1 (DAZ-associated protein 1) jest głównie zaangażowany w transkrypcję, splicing i translację RNA. Tworzy kompleks uczestniczący w degradacji i wyciszaniu mRNA. Może aktywować proces translacji poprzez przyspieszenie etapu inicjacji translacji. Aktynomycyna D hamuje aktywność polimerazy RNA II, co powoduje akumulację DAZAP1 w cytoplazmie. Stwierdzono, że DAZAP1 potrzebuje sygnałów N-końcowych do lokalizacji jądrowej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huei-Ting Yang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 380(3), 705-709 (2009-03-17)
The turnover and translation of many human mRNAs is regulated by AU-rich elements present in their 3?untranslated region, which bind various trans acting factors. We previously identified a trans acting factor that interacts with these cis elements as DAZAP1 (deleted
Chi-Kai Yang et al.
PloS one, 8(4), e60873-e60873 (2013-05-10)
Deleted in AZoospermia Associated Protein 1 (DAZAP1) is a ubiquitous hnRNP protein that has been implicated in RNA transcription, splicing, and translation. It is highly expressed in testes, predominantly in late stage spermatocytes and post-meiotic spermatids. Dazap1 deficiency in mice
Richard W P Smith et al.
RNA (New York, N.Y.), 17(7), 1282-1295 (2011-05-18)
DAZ-associated protein 1 (DAZAP1) is an RNA-binding protein required for normal growth, development, and fertility in mice. However, its molecular functions have not been elucidated. Here we find that Xenopus laevis and human DAZAP1, which are each expressed as short
Yi-Tzu Lin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 428(3), 422-426 (2012-11-01)
Deleted in Azoospermia Associated Protein 1 (DAZAP1) is a ubiquitous hnRNP protein required for normal development and spermatogenesis. It resides predominantly in the nucleus and moves between the nucleus and the cytoplasm via a ZNS shuttling signal at its C-terminus.