Kluczowe dokumenty
SAB1403170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COG4 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COD1, DKFZp586E1519
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG4(25839)
Opis ogólny
Kompleksy wielobiałkowe są kluczowymi determinantami struktury aparatu Golgiego i jego zdolności do transportu wewnątrzkomórkowego i modyfikacji glikoprotein. Zidentyfikowano kilka kompleksów, w tym kompleks transportowy Golgiego (GTC), kompleks LDLC, który bierze udział w reakcjach glikozylacji oraz kompleks SEC34, który bierze udział w transporcie pęcherzykowym. Te 3 kompleksy są identyczne i zostały nazwane konserwowanym oligomerycznym kompleksem Golgiego (COG), który obejmuje COG4 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
COG4 (NP_056201, 686 a.a. ~ 785 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELEKVLKSTFNRLGGLQFDKELRSLIAYLTTVTTWTIRDKFARLSQMATILNLERVTEILDYWGPNSGPLTWRLTPAEVRQVLALRIDFRSEDIKRLRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)