Kluczowe dokumenty
SAB1403167
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PANX1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC21309, MRS1, PX1, UNQ2529
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PANX1(24145)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ineksyn. Członkowie rodziny innexin są strukturalnymi składnikami połączeń szczelinowych. Białko to i panneksyna 2 ulegają obfitej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) i są koeksprymowane w różnych populacjach neuronów. Badania na oocytach Xenopus sugerują, że białko to samodzielnie i w połączeniu z panneksyną 2 może tworzyć specyficzne dla typu komórki połączenia szczelinowe o różnych właściwościach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PANX1 (NP_056183.2, 327 a.a. ~ 425 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DLSLYNLFLEENISEVKSYKCLKVLENIKSSGQGIDPMLLLTNLGMIKMDVVDGKTPMSAEMREEQGNQTAELQGMNIDSETKANNGEKNARQRLLDSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey N Arkhipov et al.
Physiological reports, 11(7), e15652-e15652 (2023-04-07)
Development of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) involves renal epithelial cell abnormalities. Cystic fluid contains a high level of ATP that, among other effects, leads to a reduced reabsorption of electrolytes in cyst-lining cells, and thus results in cystic