Kluczowe dokumenty
SAB1403150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WBP2 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC18269, WBP-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
klon:
3B1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.82 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WBP2(23558)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The globular WW domain is composed of 38 to 40 semiconserved amino acids shared by proteins of diverse functions including structural, regulatory, and signaling proteins. The domain is involved in mediating protein-protein interactions through the binding of polyproline ligands. This gene encodes a WW domain binding protein, which binds to the WW domain of Yes kinase-associated protein by its PY motifs. The function of this protein has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
WBP2 (AAH10616, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALNKNHSEGGGVIVNNTESILMSYDHVELTFNDMKNVPEAFKGTKKGTVYLTPYRVIFLSKGKDAMQSFMMPFYLMKDCEIKQPVFGANYIKGTVKAEAGGGWEGSASYKLTFTAGGAIEFGQRMLQVASQASRGEVPSGAYGYSYMPSGAYVYPPPVANGMYPCPPGYPYPPPPPEFYPGPPMMDGAMGYVQPPPPPYPGPMEPPVSGPDVPSTPAAEAKAAEAAASAYYNPGNPHNVYMPTSQPPPPPYYPPEDKKTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)