Kluczowe dokumenty
SAB1403129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A4, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ30905, FLJ38022, FLJ41750, HSULF-1, KIAA1077, SULF-1
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~36.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULF1(23213)
Opis ogólny
Proteoglikany siarczanu heparanu (HSPG) działają jako koreceptory dla licznych czynników wzrostu i cytokin wiążących heparynę i są zaangażowane w sygnalizację komórkową. 6-O-endosulfatazy siarczanu heparanu, takie jak SULF1, selektywnie usuwają grupy 6-O-siarczanowe z siarczanu heparanu. Aktywność ta moduluje działanie siarczanu heparanu poprzez zmianę miejsc wiązania cząsteczek sygnałowych (Dai et al., 2005 [PubMed 16192265]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
SULF1 (NP_055985.1, 780 a.a. ~ 871 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RTVNETHNFLFCEFATGFLEYFDMNTDPYQLTNTVHTVERGILNQLHVQLMELRSCQGYKQCNPRPKNLDVGNKDGGSYDLHRGQLWDGWEG
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)