Kluczowe dokumenty
SAB1403118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPRE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EB1, MGC117374, MGC129946
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPRE1(22919)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało po raz pierwszy zidentyfikowane poprzez jego wiązanie z białkiem APC, które jest często zmutowane w rodzinnych i sporadycznych postaciach raka jelita grubego. Białko to lokalizuje się na mikrotubulach, zwłaszcza na ich rosnących końcach, w komórkach interfazowych. Podczas mitozy białko wiąże się z centrosomami i mikrotubulami wrzeciona. Białko wiąże się również ze składnikami kompleksu dynaktyny i łańcuchem pośrednim cytoplazmatycznej dyneiny. Ze względu na te powiązania uważa się, że białko to bierze udział w regulacji struktur mikrotubul i stabilności chromosomów. Gen ten należy do rodziny RP/EB. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAPRE1 (NP_036457, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAVNVYSTSVTSDNLSRHDMLAWINESLQLNLTKIEQLCSGAAYCQFMDMLFPGSIALKKVKFQAKLEHEYIQNFKILQAGFKRMGVDKIIPVDKLVKGKFQDNFEFVQW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)