Kluczowe dokumenty
SAB1403112
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF13 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ93817, MGC13689, RZF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF13(11342)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera palec cynkowy RING, motyw, o którym wiadomo, że bierze udział w interakcjach białko-białko. Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona. Zgłoszono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują to samo białko. Dla tego genu zdefiniowano pseudogen, który również znajduje się na chromosomie 3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
RNF13 (NP_009213, 51 a.a. ~ 150 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LPARFGYRLPAEGLKGFLINSKPENACEPIVPPPVKDNSSGTFIVLIRRLDCNFDIKVLNAQRAGYKAAIVHNVDSDDLISMGSNDIEVLKKIDIPSVFI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)