Kluczowe dokumenty
SAB1403074
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPTLC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSAN, HSAN1, HSN1, LBC1, LCB1, MGC14645, SPT1, SPTI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTLC1(10558)
Opis ogólny
Palmitoilotransferaza serynowa, która składa się z dwóch różnych podjednostek, jest kluczowym enzymem w biosyntezie sfingolipidów. Przekształca L-serynę i palmitoilo-CoA w 3-oksosfinganinę z 5′-fosforanem pirydoksalu jako kofaktorem. Produktem tego genu jest podjednostka 1 palmitoilotransferazy serynowej o długim łańcuchu zasadowym. Mutacje w tym genie zidentyfikowano u pacjentów z dziedziczną neuropatią czuciową typu 1. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SPTLC1 (AAH07085, 43 a.a. ~ 143 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TYKLQERSDLTVKEKEELIEEWQPEPLVPPVPKDHPALNYNIVSGPPSHKTVVNGKECINFASFNFLGLLDNPRVKAATLASLKKYGVGTCGPRGFYGTFE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)