Kluczowe dokumenty
SAB1403071
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXB13 antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PSGD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB13(10481)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny należący do rodziny genów homeobox. Geny z tej rodziny są wysoce konserwatywne wśród kręgowców i są niezbędne dla rozwoju embrionalnego kręgowców. Gen ten odgrywa rolę w rozwoju skóry płodu i regeneracji skóry. U myszy wykazano, że podobny gen wykazuje czasową i przestrzenną współliniowość w głównej osi ciała zarodka, ale nie ulega ekspresji w osiach drugorzędowych, co sugeruje funkcje w modelowaniu ciała wzdłuż osi. Ten gen i inne geny HOXB tworzą klaster genów w regionie chromosomu 17q21-22. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXB13 (AAH07092.1, 61 a.a. ~ 216 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KQCHPCPGVPQGTSPAPVPYGYFGGYYSCRVSRSSLKPCAQAATLAAYPAETPTAGEEYPSRPTEFAFYPGYPGTYQPMASYLDVSVQTLGAPGEPRHDSLLPVDSYQSWALAGGWNSQMCCQGEQNPPGPFWKAAFADSSGQHPPDACAFRRG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)