Kluczowe dokumenty
SAB1403056
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLOT1 antibody produced in mouse
clone 4A1, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FLOT1(10211)
Opis ogólny
Flotillin 1 (FLOT1) is an integral membrane protein and a component of lipid rafts. This estrogen responsive gene is localized on human chromosome 6p21.33.
Immunogen
FLOT1 (NP_005794.1, 126 a.a. ~ 225 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KFSEQVFKVASSDLVNMGISVVSYTLKDIHDDQDYLHSLGKARTAQVQKDARIGEAEAKRDAGIREAKAKQEKVSAQYLSEIEMAKAQRDYELKKAAYDI
Działania biochem./fizjol.
Flotillin 1 (FLOT1) has a role in endocytosis. It also functions in growth factor signaling and activates mitogen-activated protein kinase signaling. The protein has been associated with tumor progression and is expressed in many cancers.
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flotillin-1 protein is upregulated in human endometrial cancer and localization shifts from epithelial to stromal with increasing tumor grade.
Winship AL
Cancer Investigation (2016)
Integrative analysis for finding genes and networks involved in diabetes and other complex diseases
Regine Bergholdt
Genome Biology (2007)
Upregulation of flotillin-1 promotes invasion and metastasis by activating TGF-? signaling in nasopharyngeal carcinoma.
Cao S
Oncotarget (2016)