Kluczowe dokumenty
SAB1403045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARPC5 antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARC16, MGC88523, dJ127C7.3, p16-Arc
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARPC5(10092)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z siedmiu podjednostek ludzkiego kompleksu białkowego Arp2/3. Kompleks białkowy Arp2/3 jest zaangażowany w kontrolę polimeryzacji aktyny w komórkach i został zachowany w toku ewolucji. Dokładna rola białka kodowanego przez ten gen, podjednostki p16, nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARPC5 (NP_005708.1, 3 a.a. ~ 94 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KNTVSSARFRKVDVDEYDENKFVDEEDGDGQAGPDEGEVDSCLRQGNMTAALQAALKNPPINTKSQAVKDRAGSIVLKVLISFKANDIEKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)