Kluczowe dokumenty
SAB1403041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0307, bHLHe1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNT2(9915)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny czynników transkrypcyjnych typu basic-helix-loop-helix-Per-Arnt-Sim (bHLH-PAS). Kodowane białko działa jako partner dla kilku białek sensorowych z rodziny bHLH-PAS, tworząc heterodimery z białkami sensorowymi, które wiążą regulacyjne sekwencje DNA w genach reagujących na bodźce rozwojowe i środowiskowe. W warunkach niedotlenienia kodowane białko kompleksuje się z czynnikiem indukowanym niedotlenieniem 1alfa w jądrze, a kompleks ten wiąże się z elementami reagującymi na niedotlenienie w enhancerach i promotorach genów reagujących na tlen. Bardzo podobne białko u myszy tworzy funkcjonalne kompleksy zarówno z receptorami węglowodorów arylowych, jak i białkami o pojedynczym umyśle, co sugeruje dodatkową rolę kodowanego białka odpowiednio w metabolizmie związków ksenobiotycznych i regulacji neurogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARNT2 (NP_055677.3, 464 a.a. ~ 563 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VPVPNLPAGVHEAGKSVEKADAIFSQERDPRFAEMFAGISASEKKMMSSASAAGTQQIYSQGSPFPSGHSGKAFSSSVHVPGVNDIQSSSSTGQNMSQI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)