Kluczowe dokumenty
SAB1403033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTRF1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC47721, MRF1, MTTRF1, RF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTRF1(9617)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało określone metodami in silico jako białko mitochondrialne z podobieństwem do czynników uwalniania łańcucha peptydowego (RF) odkrytych u bakterii i drożdży. Czynniki uwalniania łańcucha peptydowego kierują zakończeniem translacji w odpowiedzi na kodony zakończenia łańcucha peptydowego. Początkowo sądzono, że odgrywają one rolę w zakończeniu syntezy białek w mitochondriach, jednak w niedawnej publikacji nie znaleziono funkcji uwalniania translacji mitochondrialnej. Wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu zostało zasugerowanych przez dane mRNA i EST; jednak ich pełna długość nie jest jasna. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTRF1 (NP_004285.2, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNRHLCVWLFRHPSLNGYLQCHIQLHSHQFRQIHLDTRLQVFRQNRNCILHLLSKNWSRRYCHQDTKMLWKHKALQKYMENLSKEYQTLEQCLQHIPVNE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)