Kluczowe dokumenty
SAB1403009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRPF4B antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0536, PR4H, PRP4, PRP4H, PRP4K, dJ1013A10.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRPF4B(8899)
Opis ogólny
Splicing pre-mRNA zachodzi w dwóch sekwencyjnych etapach transestryfikacji, a białko kodowane przez ten gen jest uważane za zaangażowane w splicing pre-mRNA i transdukcję sygnału. Białko to należy do rodziny kinaz, która obejmuje kinazy białkowe bogate w serynę/argininę i kinazy zależne od cyklin (CDK). Białko to jest uważane za kinazę podobną do CDK (Clk) z homologią do kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPK). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRPF4B (NP_003904.2, 898 a.a. ~ 1005 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LKLAMDLKGKMPNKMIRKGVFKDQHFDQNLNFMYIEVDKVTEREKVTVMSTINPTKDLLADLIGCQRLPEDQRKKVHQLKDLLDQILMLDPAKRISINQALQHAFIQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)