Kluczowe dokumenty
SAB1403002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAGE1 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GAGE-9, GAGEB1, STRONA 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAGE1(8712)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów, które ulegają ekspresji w różnych nowotworach, ale nie w normalnych tkankach, z wyjątkiem jąder. W przeciwieństwie do innych członków rodziny genów, gen ten nie koduje peptydu antygenowego. Obecnie nic nie wiadomo o funkcji tego białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAGE1 (NP_003776.2, 1 a.a. ~ 146 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)