Kluczowe dokumenty
SAB1402995
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNK5 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11035, K2p5.1, ZADANIE-2, ZADANIE2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK5(8645)
Opis ogólny
Gen ten koduje jednego z członków nadrodziny białek kanału potasowego, zawierającego dwie domeny P tworzące pory. Przekaz tego genu ulega ekspresji głównie w korowych kanalikach dystalnych i kanalikach zbiorczych nerek. Białko jest bardzo wrażliwe na zewnętrzne pH, co w połączeniu z jego wzorem ekspresji sugeruje, że może odgrywać ważną rolę w nerkowym transporcie potasu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KCNK5 (AAH60793, 1 a.a. ~ 499 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MVDRGPLLTSAIIFYLAIGAAIFEVLEEPHWKEAKKNYYTQKLHLLKEFPCLGQEGLDKILEVVSDAAGQGVAITGNQTFNNWNWPNAMIFAATVITTIGYGNVAPKTPAGRLFCVFYGLFGVPLCLTWISALGKFFGGRAKRLGQFLTKRGVSLRKAQITCTVIFIVWGVLVHLVIPPFVFMVTEGWNYIEGLYYSFITISTIGFGDFVAGVNPSANYHALYRYFVELWIYLGLAWLSLFVNWKVSMFVEVHKAIKKRRRRRKESFESSPHSRKALQVKGSTASKDVNIFSFLSKKEETYNDLIKQIGKKAMKTSGGGETGPGPGLGPQGGGLPALPPSLVPLVVYSKNRVPTLEEVSQTLRSKGHVSRSPDEEAVARAPEDSSPAPEVFMNQLDRISEECEPWDAQDYHPLIFQDASITFVNTEAGLSDEETSKSSLEDNLAGEESPQQGAEAKAPLNMGEFPSSSESTFTSTESELSVPYEQLMNEYNKANSPKGT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)