Kluczowe dokumenty
SAB1402964
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF23 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KOX16, MGC57283, ZNF359, ZNF612, Zfp612
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF23(7571)
Opis ogólny
Gen ZNF23 (zinc finger protein 23) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16q22, regionie związanym z częstymi zmianami w ostrej białaczce szpikowej. Należy on do rodziny KRAB-ZFP (Krupple-associated box-containing zinc-finger protein), dużej rodziny czynników transkrypcyjnych. Białka te zawierają domenę KRAB na N-końcu. C-koniec składa się z 16 tandemowych palców cynkowych klasy C2H2. Białko to ulega wszechobecnej ekspresji, a jego poziom jest znacznie obniżony lub zanika w przypadku nowotworów u ludzi. Gen ma długość 3271 nukleotydów i koduje białko o długości 643 aminokwasów.
Immunogen
ZNF23 (NP_666016.1, 41 a.a. ~ 139 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GLQGLQTDIQTDNDLTKEMYEGKENVSFELQRDFSQETDFSEASLLEKQQEVHSAGNIKKEKSNTIDGTVKDETSPVEECFFSQSSNSYQCHTITGEQP
Działania biochem./fizjol.
Gen ZNF23 (zinc finger protein 23) koduje białko jądrowe, które jest zaangażowane w hamowanie progresji cyklu komórkowego. Ektopowa ekspresja tego białka jest związana ze zwiększoną ekspresją p27kip-1, zahamowaniem wzrostu i zatrzymaniem cyklu komórkowego w fazie G1. Gen ten funkcjonuje jako supresor nowotworów, ponieważ jego obniżona regulacja jest związana z kancerogenezą.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of ZNF23, a KRAB-containing protein that is downregulated in human cancers and inhibits cell cycle progression.
Huang C
Experimental Cell Research, 313, 254-263 (2007)