Kluczowe dokumenty
SAB1402893
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UPF1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF1(5976)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest częścią postsplicingowego kompleksu wielobiałkowego zaangażowanego zarówno w eksport jądrowy mRNA, jak i nadzór mRNA. Nadzór mRNA wykrywa eksportowane mRNA ze skróconymi otwartymi ramkami odczytu i inicjuje rozpad mRNA za pośrednictwem nonsensu (NMD). Kiedy translacja kończy się przed ostatnim połączeniem ekson-ekson, uruchamia to NMD w celu degradacji mRNA zawierającego przedwczesne kodony stop. Białko to znajduje się wyłącznie w cytoplazmie. Po zakończeniu translacji wchodzi w interakcję z białkiem, które jest funkcjonalnym homologiem drożdżowego Upf2p, aby uruchomić odkapslowanie mRNA. Dla tego genu odnotowano wykorzystanie wielu miejsc poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UPF1 (NP_002902.2, 1019 a.a. ~ 1116 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GRQKNRFGLPGPSQTNLPNSQASQDVASQPFSQGALTQGYISMSQPSQMSQPGLSQPELSQDSYLGDEFKSQIDVALSQDSTYQGERAYQHGVTGLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)