Kluczowe dokumenty
SAB1402889
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F10, ascites fluid
Wybierz wielkość
200 μL
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB1A(5861)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Ras superfamily of GTPases. Members of the gene family cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound forms. This small GTPase controls vesicle traffic from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene which encode different protein isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAB1A (NP_004152.1, 106 a.a. ~ 204 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTTKKVVDYTTAKEFADSLGIPFLETSAKNATNVEQSFMTMAAEIKKRMGPGATAGGAEKSNVKIQSTPVKQSGGGC
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)