Kluczowe dokumenty
SAB1402879
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRELP antibody produced in mouse
clone 3H1, ascites fluid
Synonim(y):
MGC45323, MST161, MSTP161, SLRR2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~35.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRELP(5549)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a leucine-rich repeat protein present in connective tissue extracellular matrix. This protein functions as a molecule anchoring basement membranes to the underlying connective tissue. This protein has been shown to bind type I collagen to basement membranes and type II collagen to cartilage. It also binds the basement membrane heparan sulfate proteoglycan perlecan. This protein is suggested to be involved in the pathogenesis of Hutchinson-Gilford progeria (HGP), which is reported to lack the binding of collagen in basement membranes and cartilage. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRELP (NP_002716.1, 281 a.a. ~ 365 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGLPKNSFNISNLLVLHLSHNRISSVPAINNRLEHLYLNNNSIEKINGTQICPNDLVAFHDFSSDLENVPHLRYLRLDGNYLKPP
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1