Key Documents
SAB1402864
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAFAH1B2 antibody produced in mouse
clone 2F4-1C10, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F4-1C10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~51.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAFAH1B2(5049)
Opis ogólny
Platelet-activating factor (PAF) is a biologically active phospholipid with diverse biologic effects. PAF is degraded to inactive products by hydrolysis of the acetyl group at the sn-2 position to produce the biologically inactive products LYSO-PAF and acetate. This reaction is catalyzed by PAF acetylhydrolase (PAFAH). The various monomeric and multimeric forms of the enzyme are composed of alpha (MIM 601545), beta, and gamma (MIM 603074) PAFAH subunits.[supplied by OMIM
Immunogen
PAFAH1B2 (AAH00398, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSQGDSNPAAIPHAAEDIQGDDRWMSQHNRFVLDCKDKEPDVLFVGDSMVQLMQQYEIWRELFSPLHALNFGIGGDTTRHVLWRLKNGELENIKPKVIVVWVGTNNHENTAEEVAGGIEAIVQLINTRQPQAKIIVLGLLPRGEKPNPLRQKNAKVNQLLKVSLPKLANVQLLDTDGGFVHSDGAISCHDMFDFLHLTGGGYAKICKPLHELIMQLLEETPEEKQTTIA
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1