Kluczowe dokumenty
SAB1402861
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OGN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGN(4969)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które indukuje ektopowe tworzenie kości w połączeniu z transformującym czynnikiem wzrostu beta. Białko to jest małym proteoglikanem, który zawiera tandemowe powtórzenia bogate w leucynę (LRR). Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OGN (NP_148935.1, 200 a.a. ~ 298 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KSRGIKANAFKKLNNLTFLYLDHNALESVPLNLPESLRVIHLQFNNIASITDDTFCKANDTSYIRDRIEEIRLEGNPIVLGKHPNSFICLKRLPIGSYF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)