Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA5(4698)
Opis ogólny
Ludzki gen NDUFA5 koduje podjednostkę B13 kompleksu I łańcucha oddechowego, która przenosi elektrony z NADH na ubichinon. Wysoki stopień zachowania NDUFA5 w roślinach i grzybach wskazuje na jego funkcjonalne znaczenie w kompleksie enzymatycznym. Białko lokalizuje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej jako część zawierającej 7 składników, rozpuszczalnej w wodzie frakcji "białka żelazowo-siarkowego" (IP) kompleksu I, chociaż jego specyficzna rola nie jest znana. Zakłada się, że ulega on potranslacyjnemu usunięciu inicjującej metioniny i N-acetylacji następnego aminokwasu. Przewidywana struktura drugorzędowa to głównie helisa alfa, ale karboksy-końcowa połowa białka ma wysoki potencjał do przyjęcia formy zwiniętej cewki. Część amino-końcowa zawiera domniemany arkusz beta bogaty w hydrofobowe aminokwasy, które mogą służyć jako sygnał importu mitochondrialnego. Powiązane pseudogeny zostały również zidentyfikowane na czterech innych chromosomach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NDUFA5 (NP_004991.1, 1 a.a. ~ 116 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)