Kluczowe dokumenty
SAB1402850
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTCP1 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C6.1B, P13MTCP1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTCP1(4515)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany poprzez zaangażowanie w niektóre translokacje t(X;14) związane z proliferacją dojrzałych limfocytów T. Region ten ma złożoną strukturę genu, ze wspólnym promotorem i 5′ eksonem splicowanym do dwóch różnych zestawów 3′ eksonów, które kodują dwa różne białka. Gen ten reprezentuje białko 13 kDa, które jest członkiem rodziny TCL1. Białko to może być zaangażowane w leukemogenezę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTCP1 (AAH02600, 1 a.a. ~ 68 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPQKDPCQKQACEIQKCLQANSYMESKCQAVIQELRKCCAQYPKGRSVVCSGFEKEEEENLTRKSASK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)