Kluczowe dokumenty
SAB1402841
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MATK, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHK, CTK, DKFZp434N1212, HHYLTK, HYL, HYLTK, Lsk, MGC1708, MGC2101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MATK(4145)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wykazuje podobieństwo sekwencji aminokwasów do kinazy tyrozynowej Csk i ma cechy strukturalne podrodziny CSK: domeny SH2 i SH3 o homologii SRC, domenę katalityczną, unikalny koniec N, brak sygnałów mirystylacji, brak negatywnego regulacyjnego miejsca fosforylacji i brak miejsca autofosforylacji. Uważa się, że białko to odgrywa znaczącą rolę w transdukcji sygnału w komórkach krwiotwórczych. Jest w stanie fosforylować i inaktywować kinazy z rodziny Src i może odgrywać rolę hamującą w kontroli proliferacji komórek T. Białko to może być zaangażowane w sygnalizację w niektórych przypadkach raka piersi. Dla tego genu opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MATK (NP_647612, 422 a.a. ~ 507 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RAPYPKMSLKEVSEAVEKGYRMEPPEGCPGPVHVLMSSCWEAEPARRPPFRKLAEKLARELRSAGAPASVSGQDADGSTSPRSQEP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)