Kluczowe dokumenty
SAB1402833
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LALBA, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LALBA(3906)
Opis ogólny
This gene encodes alpha-lactalbumin, a principal protein of milk. Alpha-lactalbumin forms the regulatory subunit of the lactose synthase (LS) heterodimer and beta 1,4-galactosyltransferase (beta4Gal-T1) forms the catalytic component. Together, these proteins enable LS to produce lactose by transfering galactose moieties to glucose. As a monomer, alpha-lactalbumin strongly binds calcium and zinc ions and may possess bactericidal or antitumor activity. A folding variant of alpha-lactalbumin, called HAMLET, likely induces apoptosis in tumor and immature cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
LALBA (NP_002280, 33 a.a. ~ 142 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DIDGYGGIALPELICTMFHTSGYDTQAIVENNESTEYGLFQISNKLWCKSSQVPQSRNICDISCDKFLDDDITDDIMCAKKILDIKGIDYWLAHKALCTEKLEQWLCEKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)