Key Documents
SAB1402819
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCGF-1, BCGF1, BSF1, IL-4, MGC79402
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL4(3565)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a pleiotropic cytokine produced by activated T cells. This cytokine is a ligand for interleukin 4 receptor. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play a central role in mediating the immune regulatory signal of this cytokine. This gene, IL3, IL5, IL13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with this gene particularly close to IL13. This gene, IL13 and IL5 are found to be regulated coordinately by several long-range regulatory elements in an over 120 kilobase range on the chromosome. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
IL4 (NP_000580, 63 a.a. ~ 153 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTEKETFCRAATVLRQFYSHHEKDTRCLGATAQQFHRHKQLIRFLKRLDRNLWGLAGLNSCPVKEANQSTLENFLERLKTIMREKYSKCSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1