Key Documents
SAB1402789
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLE1 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLE1L, LCCS, LCCS1, hGLE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLE1(2733)
Opis ogólny
This gene encodes a predicted 75-kDa polypeptide with high sequence and structure homology to yeast Gle1p, which is nuclear protein with a leucine-rich nuclear export sequence essential for poly(A)+RNA export. Inhibition of human GLE1L by microinjection of antibodies against GLE1L in HeLa cells resulted in inhibition of poly(A)+RNA export. Immunoflourescence studies show that GLE1L is localized at the nuclear pore complexes. This localization suggests that GLE1L may act at a terminal step in the export of mature RNA messages to the cytoplasm. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GLE1 (NP_001003722.1, 140 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RMKGTEGLRLWQEEQERKVQALSEMASEQLKRFDEWKELKQHKEFQDLREVMEKSSREALGHQEKLKAEHRHRAKILNLKLREAEQQRVKQAEQERLRKEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1