Kluczowe dokumenty
SAB1402783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAMT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIG2, TP53I2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAMT(2593)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest metylotransferazą, która przekształca guanidooctan w kreatynę, wykorzystując S-adenozylometioninę jako donor metylu. Defekty tego genu zostały powiązane z zespołami neurologicznymi i hipotonią mięśniową, prawdopodobnie z powodu niedoboru kreatyny i akumulacji guanidynooctanu w mózgu osób dotkniętych chorobą. Dla tego genu opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAMT (NP_000147.1, 138 a.a. ~ 235 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PLSEETWHTHQFNFIKNHAFRLLKPGGVLTYCNLTSWGELMKSKYSDITIMFEETQVPALLEAGFRRENIRTEVMALVPPADCRYYAFPQMITPLVTK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)