Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LGTN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LGTN; HCA56
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2D(1939)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor białkowy, który lokalizuje fosfoglikoproteiny w endosomach i na obwodzie komórki. Ten receptor transportu dla fosfoglikoprotein może odgrywać rolę w neuroplastyczności poprzez modulowanie interakcji komórka-komórka, adhezji wewnątrzkomórkowej i wiązania białek na powierzchniach błon. W neuronach hipokampa długotrwała regulacja w dół poziomu mRNA ligatyny zachodzi poprzez potranskrypcyjne przetwarzanie RNA po aktywacji receptora glutaminianu. Białko to zawiera pojedyncze domeny PUA i SUI1, które mogą funkcjonować odpowiednio w wiązaniu RNA i inicjacji translacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EIF2D (NP_008824.2, 485 a.a. ~ 584 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KGRICPIDITLAQRASNKKVTVVRNLEAYGLDPYSVAAILQQRCQASTTVNPAPGAKDSLQVQIQGNQVHHLGWLLLEEYQLPRKHIQGLEKALKPGKKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)