Merck
SAB1402755
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TRAMP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPT(1805)
Opis ogólny
Dermatopontin is an extracellular matrix protein with possible functions in cell-matrix interactions and matrix assembly. The protein is found in various tissues and many of its tyrosine residues are sulphated. Dermatopontin is postulated to modify the behavior of TGF-beta through interaction with decorin. (provided by RefSeq)
Immunogen
DPT (NP_001928.2, 101 a.a. ~ 201 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWYQTCSNNGLVAGFQSRYFESVLDREWQFYCCRYSKRCPYSCWLTTEYPGHYGEEMDMISYNYDYYIRGATTTFSAVERDRQWKFIMCRMTEYDCEFANV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1