Kluczowe dokumenty
SAB1402704
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4BPB antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C4BP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C4BPB(725)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny białek składających się głównie z tandemowo ułożonych krótkich powtórzeń konsensusowych o długości około 60 aminokwasów. Pojedynczy, unikalny łańcuch beta kodowany przez ten gen łączy się z siedmioma identycznymi łańcuchami alfa w dominującą izoformę białka wiążącego C4b, multimerycznego białka, które kontroluje aktywację kaskady dopełniacza poprzez szlak klasyczny. Białko wiążące C4b odgrywa również rolę regulacyjną w układzie krzepnięcia, za pośrednictwem wiązania łańcucha beta białka S, białka zależnego od witaminy K, które służy jako kofaktor aktywowanego białka C. Geny kodujące łańcuchy alfa i beta znajdują się obok siebie na ludzkim chromosomie 1 w klastrze genów regulatora aktywacji dopełniacza. Alternatywny splicing daje początek wielu wariantom transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
C4BPB (AAH05378, 1 a.a. ~ 251 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MFFWCACCLMVAWRVSASDEHCPELPPVDNSIFVAKEVEGQILGTYVCIKGYHLVGKKTLFCNASKEWDNTTECRLGHCPDPVLVNGEFSSSGPVNVSDKITFMCNDHYILKGSNRSQCLEDHTWAPPFPICKSRDCDPPGNPVHGYFEGNNFTLGSTISYYCEDRYYLVGVQEQCVDGEWSSALPVCKLIQEAPKPECEKALLAFQESKNLCEAMENFMQQLKESGMTMEELKYSLELKKAELKAKLLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)