Kluczowe dokumenty
SAB1402688
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMY2B antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AMY2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMY2B(280)
Opis ogólny
Amylazy są wydzielanymi białkami, które hydrolizują wiązania 1,4-alfa-glukozydowe w oligosacharydach i polisacharydach, a tym samym katalizują pierwszy etap trawienia skrobi i glikogenu. Ludzki genom zawiera kilka genów amylazy, które ulegają ekspresji na wysokim poziomie w gruczołach ślinowych lub trzustce. Ten gen koduje izoenzym amylazy wytwarzany przez trzustkę. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
AMY2B (NP_066188, 19 a.a. ~ 117 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGVQVSPPNENVAIHNPFRPWWERYQPVSYKLCTRSGNEDEFRNMVTRCNVGVRIYVDAVINHM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)