Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402664
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACTRT2 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARPM2, ARPT2, Arp-T2, FLJ25424, HARPM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTRT2(140625)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten bezintronowy gen należy do rodziny aktyny. Badania wykazały, że białko to może być zaangażowane w organizację cytoszkieletu podobną do innych członków podrodziny cytoplazmatycznych białek związanych z aktyną (ARP). Przeciwciało podniesione przeciwko ludzkiemu białku zostało użyte do wykrycia białka za pomocą immunoblottingu i mikroskopii immunofluorescencyjnej, wykazując jego specyficzną syntezę w jądrze, późne różnicowanie plemników i jego lokalizację w kielichu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACTRT2 (NP_536356, 209 a.a. ~ 299 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DKGLVDDIKKKLCYVALEPEKELSRRPEEVLREYKLPDGNIISLGDPLHQAPEALFVPQQLGSQSPGLSNMVSSSITKCDTDIQKILFGEI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)