Kluczowe dokumenty
SAB1402658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHACTR3 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C20orf101, H17739, MGC117178, SCAPIN1, SCAPININ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest związane z rusztowaniem jądrowym w proliferujących komórkach. Stwierdzono, że wiąże się ono z podjednostką katalityczną fosfatazy białkowej 1 (PP1) i hamuje aktywność PP1, co sugeruje, że białko to może funkcjonować jako podjednostka regulatorowa PP1. Alternatywny splicing w tym locus skutkuje kilkoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PHACTR3 (NP_542403.1, 92 a.a. ~ 179 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TSALEKKMAGRQGREELIKKGLLEMMEQDAESKTCNPDGGPRSVQSEPPTPKSETLTSEDAQPGSPLATGTDQVSLDKPLSSAAHLDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)