Merck
SAB1402581
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPT4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AGP4, ANG-3, ANG4, MGC138181, MGC138183
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPT4(51378)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Angiopoietins are proteins with important roles in vascular development and angiogenesis. All angiopoietins bind with similar affinity to an endothelial cell-specific tyrosine-protein kinase receptor. The mechanism by which they contribute to angiogenesis is thought to involve regulation of endothelial cell interactions with supporting perivascular cells. The protein encoded by this gene functions as an agonist and is an angiopoietin. (provided by RefSeq)
Immunogen
ANGPT4 (NP_057069, 25 a.a. ~ 111 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TRQEADRGCETLVVQHGHCSYTFLLPKSEPCPPGPEVSRDSNTLQRESLANPLHLGKLPTQQVKQLEQALQNNTQWLKKLERAIKTI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1